2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6311-1G PC6311-5G
APOSPC6311-1GEA 69.6 EUR
APOSPC6311-1G APOSPC6311-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆F₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12026473
Núm. CAS: 86256-43-1