2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(Bromomethyl)-2-fluorophenyl trifluoromethyl ether, α-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)toluene, 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene
PC6313-1G PC6313-5G PC6313-25G
APOSPC6313-1GEA 55.1 EUR
APOSPC6313-1G APOSPC6313-5G APOSPC6313-25G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrF₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12026474
Núm. CAS: 1159512-59-0
UN: 3265
ADR: 8,II