2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6351-1G PC6351-5G PC6351-10G
APOSPC6351-1GEA 192 EUR
APOSPC6351-1G APOSPC6351-5G APOSPC6351-10G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₅F₄NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12026475
Núm. CAS: 1159512-60-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III