2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6353-1G PC6353-5G PC6353-25G
APOSPC6353-1GEA 49.3 EUR
APOSPC6353-1G APOSPC6353-5G APOSPC6353-25G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄F₄O₃
MW: 224,109 g/mol
Pto. de fusión: 124…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12026477
Núm. CAS: 1159512-62-5