2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
[2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl]methylamine
PC6357-1G
PC6357-250MG
PC6357-100MG
APOSPC6357-1GEA
366
EUR
APOSPC6357-1G
APOSPC6357-250MG
APOSPC6357-100MG
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formula:
C₈H₇F₄NO MW: 209,141 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12026479 Núm. CAS: 1159512-65-8 UN: 2735 ADR: 8,III |