3-[(3-Fluorophenyl)amino]propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-[(3-Fluorophenyl)amino]propionic acid, 3-((3-Fluorophenyl)amino)propanoic acid
PC6367-1G PC6367-5G
APOSPC6367-1GEA 125 EUR
APOSPC6367-1G APOSPC6367-5G
3-[(3-Fluorophenyl)amino]propanoic acid
3-[(3-Fluorophenyl)amino]propanoic acid
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784303
Núm. CAS: 885275-89-8