2-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Fluoro-5-iodophenyl)methanol
PC6376-1G PC6376-250MG PC6376-5G
APOSPC6376-1GEA 48 EUR
APOSPC6376-1G APOSPC6376-250MG APOSPC6376-5G
2-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
2-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆FIO
MW: 252,025 g/mol
Pto. de fusión: 42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06202824
Núm. CAS: 438050-27-2