2'-Fluoro-5'-iodoacetophenone 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Fluoro-5-iodophenyl)ethan-1-one, 1-(2-Fluoro-5-iodophenyl)ethanone
PC6378-1G PC6378-5G
APOSPC6378-1GEA 65.4 EUR
APOSPC6378-1G APOSPC6378-5G
2'-Fluoro-5'-iodoacetophenone 99%
2'-Fluoro-5'-iodoacetophenone
Formula: C₈H₆FIO
MW: 264,036 g/mol
Pto. de fusión: 46…46,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12026480
Núm. CAS: 1159512-66-9