2-Fluoro-4-formylbenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6386-1G PC6386-5G PC6386-10G
APOSPC6386-1GEA 145 EUR
APOSPC6386-1G APOSPC6386-5G APOSPC6386-10G
2-Fluoro-4-formylbenzoic acid 97%
2-Fluoro-4-formylbenzoic acid
Formula: C₈H₅FO₃
Pto. de fusión: 216 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12026481
Núm. CAS: 604000-97-7