4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: [4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
PC6388-1G PC6388-250MG
APOSPC6388-1GEA 144 EUR
APOSPC6388-1G APOSPC6388-250MG
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₉H₉F₃O₃
MW: 222,161 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660288
Núm. CAS: 886502-52-9