4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC6391-5G PC6391-1G
APOSPC6391-5GEA 180 EUR
APOSPC6391-5G APOSPC6391-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formula: C₉H₆ClF₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660286
Núm. CAS: 886502-42-7