3,5-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Chloroformyl)-2,6-difluoroanisole, 4-(Chlorocarbonyl)-2,6-difluoroanisole
PC6393-1G PC6393-5G
APOSPC6393-1GEA 56.7 EUR
APOSPC6393-1G APOSPC6393-5G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride 98%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Formula: C₈H₅ClF₂O₂
MW: 206,574 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115913
Núm. CAS: 501701-43-5
UN: 1760
ADR: 8,III