3,5-Difluoro-4-methoxybenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC6394-5G PC6394-1G
APOSPC6394-5GEA 1220 EUR
APOSPC6394-5G APOSPC6394-1G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzamide
3,5-Difluoro-4-methoxybenzamide
Formula: C₈H₇F₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095190
Núm. CAS: 343-79-3