4,4,4-Trifluorobutan-2-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Hydroxy-1,1,1-trifluorobutane
PC6395-1G
APOSPC6395-1GEA 301 EUR
APOSPC6395-1G
4,4,4-Trifluorobutan-2-ol 97%
4,4,4-Trifluorobutan-2-ol
Formula: C₄H₇F₃O
MW: 128,093 g/mol
Pto. Ebullición: 96…98 °C
Pto. de inflamación: 54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784221
Núm. CAS: 101054-93-7
UN: 1987
ADR: 3,III