4-Chloro-1,1,1,3,3-pentafluorobutane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Chloro-1H,1H,3H,3H-perfluorobutane
PC6399-25G PC6399-5G
APOSPC6399-25GEA 575 EUR
APOSPC6399-25G APOSPC6399-5G
4-Chloro-1,1,1,3,3-pentafluorobutane 97%
4-Chloro-1,1,1,3,3-pentafluorobutane
Formula: C₄H₄ClF₅
MW: 182,52 g/mol
Pto. Ebullición: 78 °C (760 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784191
Núm. CAS: 70566-48-2