Potassium bromo(difluoro)acetate 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Potassium 2-bromo-2,2-difluoroethanoate, Bromo(difluoro)acetic acid potassium salt, Potassium 2-bromo-2,2-difluoroacetate
PC6410-25G PC6410-5G
APOSPC6410-25GEA 430 EUR
APOSPC6410-25G APOSPC6410-5G
Potassium bromo(difluoro)acetate 97+%
Potassium bromo(difluoro)acetate
Formula: C₂BrF₂O₂·K
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784243
Núm. CAS: 87189-16-0