Perfluoropolyether dicarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6422-1G PC6422-5G
APOSPC6422-1GEA 0 EUR
APOSPC6422-1G APOSPC6422-5G
Perfluoropolyether dicarboxylic acid
Perfluoropolyether dicarboxylic acid
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03100837
UN: 3265
ADR: 8,III