(2Z)-2,4,4,4-Tetrafluorobut-2-en-1-ol 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6428-1G PC6428-250MG
APOSPC6428-1GEA 303 EUR
APOSPC6428-1G APOSPC6428-250MG
(2Z)-2,4,4,4-Tetrafluorobut-2-en-1-ol 97+%
(2Z)-2,4,4,4-Tetrafluorobut-2-en-1-ol
Formula: C₄H₄F₄O
Pto. Ebullición: 76…78 °C (28 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07784255
Núm. CAS: 91600-37-2
UN: 1993
ADR: 3,III