Ethyl 3-hydroxy-3-methyl-4,4,4-trifluorobutanoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 3-hydroxy-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate
PC6444-5G PC6444-1G
APOSPC6444-5GEA 306 EUR
APOSPC6444-5G APOSPC6444-1G
Ethyl 3-hydroxy-3-methyl-4,4,4-trifluorobutanoate 97%
Ethyl 3-hydroxy-3-methyl-4,4,4-trifluorobutanoate
Formula: C₇H₁₁F₃O₃
MW: 200,156 g/mol
Pto. Ebullición: 176 °C
Densidad: 1,221 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07784252
Núm. CAS: 649-67-2