2H,2H,3H,3H-Perfluorononanoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6454-1G PC6454-5G
APOSPC6454-1GEA 136 EUR
APOSPC6454-1G APOSPC6454-5G
2H,2H,3H,3H-Perfluorononanoic acid 97%
2H,2H,3H,3H-Perfluorononanoic acid
Formula: C₉H₅F₁₃O₂
Pto. Ebullición: 117…119 °C (10 mm Hg)
Pto. de fusión: 62…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077579
Núm. CAS: 27854-30-4
UN: 3261
ADR: 8,III