Novec HFE-72DE Engineered Fluid (3M)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6473-1KG PC6473-5KG
APOSPC6473-1KGEA 161 EUR
APOSPC6473-1KG APOSPC6473-5KG
Novec HFE-72DE Engineered Fluid (3M)
Novec HFE-72DE Engineered Fluid
Cleaning and coating solvent
Pto. Ebullición: 45 °C
Densidad: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 839682-75-6