2,6-Dihydroxy-3H,3H,5H,5H-perfluoro-2,6-dimethylheptan-4-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6486-1G PC6486-5G
APOSPC6486-1GEA 116 EUR
APOSPC6486-1G APOSPC6486-5G
2,6-Dihydroxy-3H,3H,5H,5H-perfluoro-2,6-dimethylheptan-4-one 97%
2,6-Dihydroxy-3H,3H,5H,5H-perfluoro-2,6-dimethylheptan-4-one
Formula: C₉H₆F₁₂O₃
Pto. de fusión: 74…75 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01723705
Núm. CAS: 10487-11-3