Sodium perfluoropropanoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6540-100G PC6540-25G
APOSPC6540-100GEA 185 EUR
APOSPC6540-100G APOSPC6540-25G
Sodium perfluoropropanoate 98%
Sodium perfluoropropanoate
Formula: C₃F₅O₂·Na
Pto. de fusión: 226…229 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066167
Núm. CAS: 378-77-8
EINECS: 206-830-1