3,5-Difluoro-DL-phenylglycine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6579-1G PC6579-5G
APOSPC6579-1GEA 116 EUR
APOSPC6579-1G APOSPC6579-5G
3,5-Difluoro-DL-phenylglycine 98%
3,5-Difluoro-DL-phenylglycine
Formula: C₈H₇F₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660157
Núm. CAS: 199327-33-8