5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Proveedor: Apollo Scientific
PC6607-1G PC6607-250MG
APOSPC6607-1GEA 244 EUR
APOSPC6607-1G APOSPC6607-250MG
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formula: C₇H₅ClF₃N₃O₂
Pto. de fusión: 139…141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00119559
Núm. CAS: 306935-07-9