(2S)-2-Fluoropropan-1-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6609-1G PC6609-250MG
APOSPC6609-1GEA 1250 EUR
APOSPC6609-1G APOSPC6609-250MG
(2S)-2-Fluoropropan-1-ol 97%
(2S)-2-Fluoropropan-1-ol
Formula: C₃H₇FO
MW: 78.085 g/mol
Pto. Ebullición: 115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13176609
Núm. CAS: 877822-87-2
UN: 1987
ADR: 3 III