1-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Fluorophenyl)-1-hydroxypropane, α-Ethyl-4-fluorobenzyl alcohol
PC6642-1G PC6642-5G
APOSPC6642-1GEA 126 EUR
APOSPC6642-1G APOSPC6642-5G
1-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol
1-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol
Formula: C₉H₁₁FO
MW: 154,181 g/mol
Pto. Ebullición: 116 °C (17 mm Hg)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00021912
Núm. CAS: 701-47-3