6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,4-Diamino-6-[(4-(trifluoromethyl)phenyl)]-1,3,5-triazine, 4-(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)benzotrifluoride
PC6644-25G
PC6644-5G
PC6644-100G
APOSPC6644-25GEA
261
EUR
APOSPC6644-25G
APOSPC6644-5G
APOSPC6644-100G
6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine
6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Formula:
C₁₀H₈F₃N₅ MW: 255,199 g/mol Pto. de fusión: 239…241 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00268940 Núm. CAS: 186834-97-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |