5,5,5-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pent-3-en-2-one 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6653-1G PC6653-5G
APOSPC6653-1GEA 237 EUR
APOSPC6653-1G APOSPC6653-5G
5,5,5-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pent-3-en-2-one 97+%
5,5,5-Trifluoro-4-(trifluoromethyl)pent-3-en-2-one
Formula: C₆H₄F₆O
Pto. Ebullición: 68 °C (135 mm Hg)
Densidad: 1,4102 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 59 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09763630
Núm. CAS: 1422-36-2
UN: 1993
ADR: 3,III