3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol hydrochloride 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-3,3,3-trifluoropropylamine hydrochloride
PC6662-1G PC6662-250MG
APOSPC6662-1GEA 143 EUR
APOSPC6662-1G APOSPC6662-250MG
3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol hydrochloride 97+%
3-Amino-1,1,1-trifluoropropan-2-ol hydrochloride
Formula: C₃H₆F₃NO·ClH
MW: 165,542 g/mol
Pto. de fusión: 154…155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784296
Núm. CAS: 3832-24-4