4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nitrobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6675-1G PC6675-5G
APOSPC6675-1GEA 34.8 EUR
APOSPC6675-1G APOSPC6675-5G
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nitrobenzene 97%
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nitrobenzene
Formula: C₈H₆F₃NO₃
MW: 221,133 g/mol
Pto. Ebullición: 70…73 °C (3 mm Hg)
Pto. de fusión: 76…78 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077608
Núm. CAS: 62149-35-3