2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)bromobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
PC6679-1G PC6679-5G
APOSPC6679-1GEA 126 EUR
APOSPC6679-1G APOSPC6679-5G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)bromobenzene 95%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)bromobenzene
Formula: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,032 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09942728
Núm. CAS: 218610-57-2