Perfluoro(4,4'-diphenoxybiphenyl) 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,4'-Bis(pentafluorophenoxy)octafluorobiphenyl
PC6682-1G PC6682-250MG
APOSPC6682-1GEA 466 EUR
APOSPC6682-1G APOSPC6682-250MG
Perfluoro(4,4'-diphenoxybiphenyl) 90%
Perfluoro(4,4'-diphenoxybiphenyl)
Formula: C₂₄F₁₈O₂
MW: 662,227 g/mol
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09763620
Núm. CAS: 14055-56-2