5-Fluoro-2-(1H-imidazol-1-yl)aniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Amino-4-fluorophenyl)-1H-imidazole
PC6715-1G PC6715-10G PC6715-5G
APOSPC6715-1GEA 105 EUR
APOSPC6715-1G APOSPC6715-10G APOSPC6715-5G
5-Fluoro-2-(1H-imidazol-1-yl)aniline 97%
5-Fluoro-2-(1H-imidazol-1-yl)aniline
Formula: C₉H₈FN₃
MW: 177,178 g/mol
Pto. de fusión: 126…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02180945
Núm. CAS: 251649-52-2