1H,1H-Nonadecafluoro-3,6,9-trioxatridecan-1-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Hydroxy-1H,1H-nonadecafluoro-3,6,9-trioxatridecane, 2,2-Difluoro-2-{1,1,2,2-tetrafluoro-2-[1,1,2,2-tetrafluoro-2-(nonafluorobutoxy)ethoxy]ethoxy}ethan-1-ol
PC6716-100G PC6716-25G PC6716-5G
APOSPC6716-100GEA 357 EUR
APOSPC6716-100G APOSPC6716-25G APOSPC6716-5G
1H,1H-Nonadecafluoro-3,6,9-trioxatridecan-1-ol
1H,1H-Nonadecafluoro-3,6,9-trioxatridecan-1-ol
Formula: C₁₀H₃F₁₉O₄
MW: 548,098 g/mol
Pto. Ebullición: 175…176 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094406
Núm. CAS: 317817-24-6