Methyl 3-amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 3-amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)-2-thenoate, 3-Amino-2-(methoxycarbonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene
PC6719-1G
PC6719-5G
APOSPC6719-1GEA
123
EUR
APOSPC6719-1G
APOSPC6719-5G
Methyl 3-amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate 95+%
Methyl 3-amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
Formula:
C₁₃H₁₀F₃NO₂S MW: 301,284 g/mol Pto. de fusión: 119…122 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00832742 Núm. CAS: 256353-38-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...