1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carbonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-[4-(Chlorocarbonyl)piperidin-1-yl]-4-(trifluoromethyl)pyrimidine,4-(Chlorocarbonyl)-1-[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine
PC6733-1G PC6733-250MG
APOSPC6733-1GEA 203 EUR
APOSPC6733-1G APOSPC6733-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carbonyl chloride 97%
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carbonyl chloride
Formula: C₁₁H₁₁ClF₃N₃O
MW: 293,673 g/mol
Pto. Ebullición: 158 °C (2 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02091616
Núm. CAS: 306934-79-2
UN: 1759
ADR: 8,III