[(S,S)-Ethylenebis(4,5,6,7-tetrahydroinden-1-yl)]difluorotitanium(IV)
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6741-100MG PC6741-25MG
APOSPC6741-100MGEA 198 EUR
APOSPC6741-100MG APOSPC6741-25MG
[(S,S)-Ethylenebis(4,5,6,7-tetrahydroinden-1-yl)]difluorotitanium(IV)
[(S,S)-Ethylenebis(4,5,6,7-tetrahydroinden-1-yl)]difluorotitanium(IV)
Precatalyst for the highly enantioselective imine hydrosilylation
Formula: C₂₀H₂₄F₂Ti
Pto. de fusión: 230 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863622
Núm. CAS: 178177-04-3
UN: 1759
ADR: 8,II