Phenyl trifluorovinyl ether
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6751-1G PC6751-5G
APOSPC6751-1GEA 286 EUR
APOSPC6751-1G APOSPC6751-5G
Phenyl trifluorovinyl ether
Phenyl trifluorovinyl ether
Formula: C₈H₅F₃O
Pto. Ebullición: 134…134,5 °C
Pto. de fusión: –23,5…–22 °C
Densidad: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 36 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10567162
Núm. CAS: 772-53-2
UN: 1993
ADR: 3,III