2-Chloro-3-fluoro-6-nitroaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Amino-3-chloro-4-fluoronitrobenzene
PC6781-1G PC6781-5G
APOSPC6781-1GEA 24.8 EUR
APOSPC6781-1G APOSPC6781-5G
2-Chloro-3-fluoro-6-nitroaniline 97%
2-Chloro-3-fluoro-6-nitroaniline
Formula: C₆H₄ClFN₂O₂
Pto. de fusión: 127…129 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09763600
Núm. CAS: 948014-34-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III