4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6789-250MG PC6789-50MG
APOSPC6789-250MGEA 418 EUR
APOSPC6789-250MG APOSPC6789-50MG
4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₃F₅N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00665872
Núm. CAS: 28196-83-0