Trisphenyl(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)phosphonium iodide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6805-1G PC6805-5G
APOSPC6805-1GEA 132 EUR
APOSPC6805-1G APOSPC6805-5G
Trisphenyl(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)phosphonium iodide
Trisphenyl(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)phosphonium iodide
Formula: C₂₁H₁₉F₃P·I
MW: 486,249 g/mol
Pto. de fusión: 194…197 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13563128
Núm. CAS: 128622-15-1