1H-Perfluoro(cyclopent-1-ene) 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,3,3,4,4,5,5-Heptafluorocyclopent-1-ene
PC6813-1G
PC6813-250MG
APOSPC6813-1GEA
335
EUR
APOSPC6813-1G
APOSPC6813-250MG
1H-Perfluoro(cyclopent-1-ene) 97%
1H-Perfluoro(cyclopent-1-ene)
Formula:
C₅HF₇ MW: 194,05 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07784216 Núm. CAS: 1892-03-1 |