2,3,5-Trifluorochlorobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Chloro-2,3,5-trifluorobenzene
PC6817-1G PC6817-5G
APOSPC6817-1GEA 140 EUR
APOSPC6817-1G APOSPC6817-5G
2,3,5-Trifluorochlorobenzene 97%
2,3,5-Trifluorochlorobenzene
Formula: C₆H₂ClF₃
Pto. Ebullición: 123 °C
Pto. de fusión: –45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070763
Núm. CAS: 2367-77-3
UN: 1993
ADR: 3,III