Methyl 3,5,6-trichloroperfluorohexanoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 3,5,6-trichlorooctafluorohexanoate
PC6829-1G PC6829-250MG PC6829-5G
APOSPC6829-1GEA 141 EUR
APOSPC6829-1G APOSPC6829-250MG APOSPC6829-5G
Methyl 3,5,6-trichloroperfluorohexanoate 95%
Methyl 3,5,6-trichloroperfluorohexanoate
Formula: C₇H₃Cl₃F₈O₂
MW: 377.444 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10567158
Núm. CAS: 812-90-8