2-Bromo-3,3,3-trifluoropropyl acetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC6832-10G PC6832-1G PC6832-5G
APOSPC6832-10GEA 524 EUR
APOSPC6832-10G APOSPC6832-1G APOSPC6832-5G
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropyl acetate 97%
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropyl acetate
Formula: C₅H₆BrF₃O₂
Pto. Ebullición: 68 °C (100 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09763643
Núm. CAS: 383-68-6