Methyl 4-bromo-2,2,3,3,4,4-hexafluorobutanoate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl perfluoro-4-bromobutanoate, Methyl 4-bromo-2,2,3,3,4,4-hexafluorobutyrate
PC6835-1G PC6835-250MG
APOSPC6835-1GEA 306 EUR
APOSPC6835-1G APOSPC6835-250MG
Methyl 4-bromo-2,2,3,3,4,4-hexafluorobutanoate
Methyl 4-bromo-2,2,3,3,4,4-hexafluorobutanoate
Formula: C₅H₃BrF₆O₂
MW: 288,971 g/mol
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09763602
Núm. CAS: 128160-31-6
UN: 3265
ADR: 8,III