1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6846-1G PC6846-250MG
APOSPC6846-1GEA 272 EUR
APOSPC6846-1G APOSPC6846-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine
Formula: C₁₀H₁₂F₃N
Pto. Ebullición: 79,5…80.5 °C (4 mm Hg)
Densidad: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784290
Núm. CAS: 885276-54-0