4-Chloro-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6847-100MG PC6847-1G
APOSPC6847-100MGEA 65.4 EUR
APOSPC6847-100MG APOSPC6847-1G
4-Chloro-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-8-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₁H₄ClF₆NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00209304
Núm. CAS: 306935-27-3