Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxa-8-propoxynonanoic acid
PC6851-25G PC6851-5G PC6851-1G
APOSPC6851-25GEA 328 EUR
APOSPC6851-25G APOSPC6851-5G APOSPC6851-1G
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoic acid 95%
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoic acid
Formula: C₁₂HF₂₃O₅
MW: 662,097 g/mol
Pto. Ebullición: 75…77 °C
Densidad: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236739
Núm. CAS: 65294-16-8
UN: 3265
ADR: 8,III